missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,5-Difluoroanisole, 98%, Thermo Scientific™

Catalog Number p-110571
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glass Bottle
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
93343-10-3
C7H6F2O
144.12
MFCD00042560
OTGQPYSISUUHAF-UHFFFAOYSA-N
3,5-difluoroanisole, 3,5-difluoro-1-methoxybenzene, benzene, 1,3-difluoro-5-methoxy, 1,3-difluoro-5-methoxy-benzene, 3,5-difluoro anisole, 3,5-difluoroanisol, 3.5-difluoroanisole, pubchem1967, 3,5-difluoroanisole;, 3,5,-difluoroanisole;
2724518
1,3-difluoro-5-methoxybenzene
COC1=CC(F)=CC(F)=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
93343-10-3
C7H6F2O
144.12
MFCD00042560
OTGQPYSISUUHAF-UHFFFAOYSA-N
3,5-difluoroanisole, 3,5-difluoro-1-methoxybenzene, benzene, 1,3-difluoro-5-methoxy, 1,3-difluoro-5-methoxy-benzene, 3,5-difluoro anisole, 3,5-difluoroanisol, 3.5-difluoroanisole, pubchem1967, 3,5-difluoroanisole;, 3,5,-difluoroanisole;
2724518
1,3-difluoro-5-methoxybenzene
COC1=CC(F)=CC(F)=C1

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3, 5-Difluoroanisole
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Colorless
Dichte 1.23g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glass Bottle
Strukturformel F2C6H3OCH3
Brechungsindex 1.4640 to 1.4660 (20°C, 589nm)
Menge 1 g
Formelmasse 144.12
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Difluoroanisole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'