missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,5-Difluorbensulfonamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7047759
46.40 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
140480-89-3
C6H5F2NO2S
193.168
MFCD02091379
MKQPOVUFDWKPNO-UHFFFAOYSA-N
3,5-difluorobenzenesulphonamide, 3,5-difluorobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 3,5-difluoro, buttpark 27\07-04, fbu, pubchem11783, acmc-20ai3d, d0s6gk, ksc493s5p, 3,5-difluorobenzenesulfonamide
446275
CHEBI:42566
3,5-difluorbenzolsulfonamid
C1=C(C=C(C=C1F)S(=O)(=O)N)F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
140480-89-3
C6H5F2NO2S
193.168
MFCD02091379
MKQPOVUFDWKPNO-UHFFFAOYSA-N
3,5-difluorobenzenesulphonamide, 3,5-difluorobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 3,5-difluoro, buttpark 27\07-04, fbu, pubchem11783, acmc-20ai3d, d0s6gk, ksc493s5p, 3,5-difluorobenzenesulfonamide
446275
CHEBI:42566
3,5-difluorbenzolsulfonamid
C1=C(C=C(C=C1F)S(=O)(=O)N)F

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,5-Difluorobenzenesulfonamide
Schmelzpunkt 157°C to 161°C
Menge 1 g
Beilstein 5333160
Formelmasse 193.17
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'