Learn More
3,5-Difluorbenzoylchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025742
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
129714-97-2
C7H3ClF2O
176.547
MFCD00010309
OYZWEOORLJBPMA-UHFFFAOYSA-N
3,5-difluorobenzoylchloride, benzoyl chloride, 3,5-difluoro, 3,5-difluorobenzoic acid chloride, pubchem20777, acmc-1chrc, intermediates-zcf02002, 3,5difluorobenzoyl chloride, 3,5-di-fluorobenzoyl chloride, 3,5-difluoro-benzoyl chloride, 3,5-difluoro-benzoyl-chloride
145600
3,5-Difluorbenzoylchlorid
C1=C(C=C(C=C1F)F)C(=O)Cl
129714-97-2
C7H3ClF2O
176.547
MFCD00010309
OYZWEOORLJBPMA-UHFFFAOYSA-N
3,5-difluorobenzoylchloride, benzoyl chloride, 3,5-difluoro, 3,5-difluorobenzoic acid chloride, pubchem20777, acmc-1chrc, intermediates-zcf02002, 3,5difluorobenzoyl chloride, 3,5-di-fluorobenzoyl chloride, 3,5-difluoro-benzoyl chloride, 3,5-difluoro-benzoyl-chloride
145600
3,5-Difluorbenzoylchlorid
C1=C(C=C(C=C1F)F)C(=O)Cl
3,5-Difluorobenzoyl chloride, is used as an pharmaceutical intermediate, organic intermediate and chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Difluorobenzoylchlorid, wird als pharmazeutisches und organisches Zwischenprodukt und zur chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen fernhalten. Feuchtigkeitsempfindlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,5-Difluorobenzoyl chloride
Dichte 1.41
Siedepunkt 173°C to 175°C
Flammpunkt 69°C (156°F)
Brechungsindex 1.503
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 4307685
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen It reacts with water.
Formelmasse 176.55
Reinheit (%) ≥98%