Learn More
3,5-Difluorphenylhydrazinhydrochlorid, +97 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3, 5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride |
CAS Min. % | 97.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 261.0°C to 266.0°C |
Prozentgehaltsbereich | 97% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | F2C6H3NHNH2·HCl |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 180.58 |
Reinheit (%) | 97+% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.