Learn More
3,5-Difluorophenylmagnesiumbromid, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10482504
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3, 5-Difluorophenylmagnesium bromide
Farbe Yellow to brown solution
Namenshinweis 0.5M solution in THF
CAS 62351-47-7, 109-99-9
Siedepunkt 65.0°C
CAS Min. % 11.19, 86.57
CAS Max. % 13.43, 88.81
Summenformel C6H3BrF2Mg
Strukturformel F2C6H3MgBr
MDL-Nummer MFCD00672005
Konzentration 0.5M, exact strength on the certificate of analysis
Dichte 0.9710g/mL
Synonym 3,5-difluorophenylmagnesium bromide, bromo 3,5-difluorophenyl magnesium, 3,5-difluorophenylmagnesiumbromide, curgxpmircwedb-uhfffaoysa-m, 3,5-difluorophenyl magnesium bromide, 3,5-difluorophenylmagnesium bromide, 0.50m in 2-methf, 3,5-difluorophenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3,5-difluorophenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
InChI-Schlüssel CURGXPMIRCWEDB-UHFFFAOYSA-M
SMILES FC1=CC([Mg]Br)=CC(F)=C1
IUPAC-Name Magnesium;1,3difluorbenzol-5-id;bromid
Molekulargewicht (g/mol) 217.30
PubChem CID 2778376
Formelmasse 217.29
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Relative Dichte 0.971
Menge 100 mL
Flammpunkt −17°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Difluorophenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.