Learn More
3',5-Dihydroxy-4',6,7-Trimethoxyflavon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046473
160.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
855-96-9
C18H16O7
344.319
MFCD00016929
KLAOKWJLUQKWIF-UHFFFAOYSA-N
eupatorin, 3',5-dihydroxy-4',6,7-trimethoxyflavone, eupatorine, 5-hydroxy-2-3-hydroxy-4-methoxyphenyl-6,7-dimethoxy-4h-chromen-4-one, unii-3j474av6my, 5-hydroxy-2-3-hydroxy-4-methoxyphenyl-6,7-dimethoxy-4h-1-benzopyran-4-one, 6-methoxyluteolin 4',7-dimethyl ether, 5-hydroxy-2-3-hydroxy-4-methoxyphenyl-6,7-dimethoxychromen-4-one, kinome_3214, spectrum_001037
97214
5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-6,7-dimethoxychromen-4-on
COC1=C(C=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(C(=C(C=C3O2)OC)OC)O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
855-96-9
C18H16O7
344.319
MFCD00016929
KLAOKWJLUQKWIF-UHFFFAOYSA-N
eupatorin, 3',5-dihydroxy-4',6,7-trimethoxyflavone, eupatorine, 5-hydroxy-2-3-hydroxy-4-methoxyphenyl-6,7-dimethoxy-4h-chromen-4-one, unii-3j474av6my, 5-hydroxy-2-3-hydroxy-4-methoxyphenyl-6,7-dimethoxy-4h-1-benzopyran-4-one, 6-methoxyluteolin 4',7-dimethyl ether, 5-hydroxy-2-3-hydroxy-4-methoxyphenyl-6,7-dimethoxychromen-4-one, kinome_3214, spectrum_001037
97214
5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-6,7-dimethoxychromen-4-on
COC1=C(C=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(C(=C(C=C3O2)OC)OC)O)O
3',5-Dihydroxy-4',6,7-trimethoxyflavone is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3′,5-Dihydroxy-4′,6,7-Trimethoxyflavon ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Chloroform und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3',5-Dihydroxy-4',6,7-trimethoxyflavone
Schmelzpunkt 190°C to 192°C
Menge 25 mg
Beilstein 1355109
Merck Index 14,3901
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in chloroform and methanol.
Formelmasse 344.32
Reinheit (%) 97%