Learn More
Alfa Aesar™ 3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoesäure, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ A19196.14
Weitere Details : CAS : 28026-96-2 Netto-Gewicht : 0.02500kg
Menge 25g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11325259
  • 654.00 € / 25 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
28026-96-2
168.148
KMRRXSZDSGYLCD-UHFFFAOYSA-N
2748045
CC1=C(C=C(C=C1O)C(=O)O)O
C8H8O4
MFCD00002514
3,5-dihydroxy-p-toluic acid, benzoic acid, 3,5-dihydroxy-4-methyl, 4-methyl-3,5-dihydroxy benzoic acid, 3,5-dihydroxy-4-methyl-benzoic acid, pubchem3868, acmc-20a50j, paragos 440034, 3,5-dihydroxy4-methylbenzoic acid, 3,5-dihydroxy-4-methyl benzoic acid, benzoic acid,3,5-dihydroxy-4-methyl
3,5-dihydroxy-4-methylbenzoesäure
Spezifikation
3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid
25g
C8H8O4
3,5-dihydroxy-p-toluic acid, benzoic acid, 3,5-dihydroxy-4-methyl, 4-methyl-3,5-dihydroxy benzoic acid, 3,5-dihydroxy-4-methyl-benzoic acid, pubchem3868, acmc-20a50j, paragos 440034, 3,5-dihydroxy4-methylbenzoic acid, 3,5-dihydroxy-4-methyl benzoic acid, benzoic acid,3,5-dihydroxy-4-methyl
CC1=C(C=C(C=C1O)C(=O)O)O
168.148
168.15
266°C to 207°C
28026-96-2
MFCD00002514
KMRRXSZDSGYLCD-UHFFFAOYSA-N
3,5-dihydroxy-4-methylbenzoesäure
2748045
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation