Learn More
3,5-Dihydroxybenzylalkohol, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11400788
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
29654-55-5
C7H8O3
140.138
MFCD00016867
NGYYFWGABVVEPL-UHFFFAOYSA-N
3,5-dihydroxybenzyl alcohol, 5-hydroxymethyl-1,3-benzenediol, 5-hydroxymethyl benzene-1,3-diol, 5-hydroxymethyl resorcinol, benzyl alcohol, 3,5-dihydroxy, 1,3-benzenediol, 5-hydroxymethyl, 3,5-dihydroxybenzylalcohol, 3,5-dihydroxy benzyl alcohol, pubchem7418, acmc-1cjog
34661
5-(hydroxymethyl)benzol-1,3-diol
C1=C(C=C(C=C1O)O)CO
29654-55-5
C7H8O3
140.138
MFCD00016867
NGYYFWGABVVEPL-UHFFFAOYSA-N
3,5-dihydroxybenzyl alcohol, 5-hydroxymethyl-1,3-benzenediol, 5-hydroxymethyl benzene-1,3-diol, 5-hydroxymethyl resorcinol, benzyl alcohol, 3,5-dihydroxy, 1,3-benzenediol, 5-hydroxymethyl, 3,5-dihydroxybenzylalcohol, 3,5-dihydroxy benzyl alcohol, pubchem7418, acmc-1cjog
34661
5-(hydroxymethyl)benzol-1,3-diol
C1=C(C=C(C=C1O)O)CO
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
3,5-Dihydroxybenzylalkohol kann als Monomer für die Synthese einer Reihe monodisperser dendritischer Polyethermakromoleküle verwendet werden. Es kann bei der Synthese von Dimethylsilyl-verbundenen Dihydroxybenzylalkohol-basierten Dendrimeren eingesetzt werden.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,5-Dihydroxybenzyl alcohol
Schmelzpunkt 182°C to 186°C (decomposition)
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO,methanol.
Formelmasse 140.14
Reinheit (%) 98%