Learn More
3,5-Diiodo-4-hydroxyphenylpropionic Acid, TRC
Artikelnummer. 30386099
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30386099 5 g
30377100 1 g
30378709 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30386099 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4551835G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13811-11-5
Summenformel C9H8I2O3
Molekulargewicht (g/mol) 417.97
Synonym 4-Hydroxy-3,5-diiodobenzenepropanoic Acid, 3,5-Diiodophloretic Acid, 3-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenyl)propanoic Acid, 3-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenyl)propionic Acid, 3,5-Diiodo-phloretic Acid, 4-Hydroxy-3,5-diiodo-benzenepropanoic Acid
SMILES OC(=O)CCc1cc(I)c(O)c(I)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Diiodo-4-hydroxyphenylpropionic Acid
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H8I2O3/c10-6-3-5(1-2-8(12)13)4-7(11)9(6)14/h3-4,14H,1-2H2,(H,12,13)
Formelmasse 417.8563