Learn More
3,5-Dijod-L-Tyrosin Dihydrat, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15585056 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15585056 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15585056 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 225610250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Diiodo-L-tyrosine dihydrate
CAS 18835-59-1
Schmelzpunkt 200.0°C
Infrarotspektrum Echt
Summenformel C9H13I2NO5
Strukturformel HOC6H2I2CH2CH(NH2)COOH·2H2O
MDL-Nummer MFCD00150275
Menge 25 g
Beilstein 14,IV,237
Spezifischer Drehzustand −20.70 (20.00°C c=2.5, 0.1N NaOH/H2O)
Spezifische Drehung -20.7
Synonym 3,5-diiodo-l-tyrosine dihydrate, s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl propanoic acid dihydrate, 3,5-diiodotyrosine dihydrate, 3,5-dijodtyrosindihydrat, c9h9i2no3.2h2o, 3,5-diiodo-l-tyrosine hydrate, l-tyrosine,3,5-diiodo-, hydrate 1:2, s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl propanoicaciddihydrate, 2s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl propanoic acid dihydrate, s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl-propanoic acid dihydrate
InChI-Schlüssel YWAGQOOMOOUEGY-QVGJJETENA-N
SMILES O.O.N[C@@H](CC1=CC(I)=C(O)C(I)=C1)C(O)=O
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)propansäure;dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 469.01
PubChem CID 2724330
Formelmasse 469.01
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Diiodo-L-tyrosine dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke