Learn More
3,5-Diiodthyroaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30385415
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30385415 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30385415 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD45513010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Diiodo Thyroaldehyde
CAS 2828-49-1
Summenformel C13H8I2O3
Menge 10 mg
Synonym 4-(4-Hydroxyphenoxy)-3,5-diiodo-benzaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C13H8I2O3/c14-11-5-8(7-16)6-12(15)13(11)18-10-3-1-9(17)2-4-10/h1-7,17H
SMILES Oc1ccc(Oc2c(I)cc(C=O)cc2I)cc1
IUPAC-Name 4-(4-Hydroxyphenoxy)-3,5-diiodbenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 466.01
Formelmasse 465.8563