Learn More
3,5-Dimethoxyphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026332
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
500-99-2
C8H10O3
154.17
MFCD00008388
XQDNFAMOIPNVES-UHFFFAOYSA-N
taxicatigenin, phenol, 3,5-dimethoxy, phloroglucinol dimethyl ether, 1-hydroxy-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-dimethoxy phenol, unii-23uxw8136a, phenol,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxy-phenol, pubchem16421, acmc-209kk2
10383
3,5-Dimethoxyphenol
COC1=CC(OC)=CC(O)=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
500-99-2
C8H10O3
154.17
MFCD00008388
XQDNFAMOIPNVES-UHFFFAOYSA-N
taxicatigenin, phenol, 3,5-dimethoxy, phloroglucinol dimethyl ether, 1-hydroxy-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-dimethoxy phenol, unii-23uxw8136a, phenol,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxy-phenol, pubchem16421, acmc-209kk2
10383
3,5-Dimethoxyphenol
COC1=CC(OC)=CC(O)=C1
3,5-dimethoxyphenol is a marker for poisoning from Taxus baccata.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Dimethoxyphenol ist ein Marker für Vergiftungen durch Taxus Baccata.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Ethanol, Benzol, Wasser (leicht) und Chloroform.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Luft und Licht fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethoxyphenol
Schmelzpunkt 45°C to 47°C
Siedepunkt 172°C to 175°C (17 mmHg)
Flammpunkt 78°C (173°F)
Menge 10 g
Beilstein 1239156
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol,ethanol,benzene,water (slightly),and chloroform.
Formelmasse 154.16
Reinheit (%) 98%