Learn More
3,5-Dimethoxypyridin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Dimethoxypyridine |
| CAS | 18677-48-0 |
| Summenformel | C7 H9 N O2 |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H9NO2/c1-9-6-3-7(10-2)5-8-4-6/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | COc1cncc(OC)c1 |
| IUPAC-Name | 3,5-Dimethoxypyridin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 139.15 |
| Formelmasse | 139.0633 |