Learn More
3,5-Dimethyl-1-Phenyl-1H-Pyrazol-4-Carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3, 5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 10 g |
IUPAC-Name | 3,5-Dimethyl-1-phenylpyrazol-4-carbonsäure |
Formelmasse | 216.24 |
Reinheit (%) | 97% |