Learn More
3,5-Dimethyl-1H-Pyrrol-2-Carbaldehyd, ≥95 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3, 5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde |
| CAS Min. % | 94.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Strukturformel | Yes |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 123.15 |
| Reinheit (%) | 95% |