Learn More
3,5-Dimethyl-1H-Pyrrol-2-Carbaldehyd, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10580552
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10580552 1 g 1 Gramm
10069101 250 mg 250 Milligramm
10417174 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10580552 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC18004DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 2199-58-8
Summenformel C7H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 123.155
MDL-Nummer MFCD00111522
InChI-Schlüssel RDFZYUOHJBXMJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylpyrrole-2-carboxaldehyde, 3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-2-pyrrolecarboxaldehyde, pubchem2127, acmc-209fqe, ksc202o9r, 3,5-dimethyl-2-formylpyrrol, 2,4-dimethyl-5-formylpyrrole, 2-formyl-3,5-dimethylpyrrole
PubChem CID 270465
IUPAC-Name 3,5-Dimethyl-1H-Pyrrol-2-Carbaldehyd
SMILES CC1=CC(=C(N1)C=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel Yes
Menge 1 g
Formelmasse 123.15
Reinheit (%) 95%