Learn More
3,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-carboxaldehyd, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde |
| CAS | 2199-58-8 |
| Summenformel | C7H9NO |
| Menge | 2 g |
| Synonym | 2,4-Dimethyl-5-formylpyrrole, 2,4-Dimethylpyrrole-5-carboxaldehyde, 2-Formyl-3,5-dimethylpyrrole |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H9NO/c1-5-3-6(2)8-7(5)4-9/h3-4,8H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cc(C)c(C=O)[nH]1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 123.15 |
| Formelmasse | 123.0684 |