missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,5-Dimethyl-2-ethylpyrazin + 2-Ethyl-3,6-dimethylpyrazin (Gemisch), TRC

Artikelnummer. 30379450
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30379450 10 mg 10 Milligramm
30373417 50 mg 50 Milligramm
30370364 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30379450 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD57669010MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Ethyl-3,6-dimethylpyrazine∣3,5-Dimethyl-2-ethylpyrazine
CAS 13360-65-1∣13925-07-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Ethyl-3,6-dimethylpyrazine∣3,5-Dimethyl-2-ethylpyrazine
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C8H12N2∣C8H12N2
Synonym 3-ethyl-2,5-dimethylpyrazine, 2-ethyl-3,5-dimethylpyrazine
InChI-Formel InChI=1S/C8H12N2/c1-4-8-7(3)9-5-6(2)10-8/h5H,4H2,1-3H3∣InChI=1S/C8H12N2/c1-4-8-7(3)10-6(2)5-9-8/h5H,4H2,1-3H3
Lösungstyp Neat
SMILES CCc1nc(C)cnc1C∣CCc1ncc(C)nc1C
IUPAC-Name 3-Ethyl-2,5-dimethylpyrazin ∣2-Ethyl-3,5-dimethylpyrazin
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 136.19∣136.19
Menge 10 mg
Formelmasse 136.1∣136.1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.