Learn More
3,5-Dimethyl-2-pyridinmethanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Dimethyl-2-pyridinemethanol |
| CAS | 202932-05-6 |
| Summenformel | C8 H11 N O |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 2-Pyridinemethanol, 3,5-dimethyl-, 3,5-Dimethyl-2-pyridinemethanol, (3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)-3,5-dimethylpyridine, (3,5-dimethyl-2-pyridyl)methanol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H11NO/c1-6-3-7(2)8(5-10)9-4-6/h3-4,10H,5H2,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cnc(CO)c(C)c1 |
| IUPAC-Name | (3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 137.179 |
| Formelmasse | 137.0841 |