Learn More
3,5-Dimethyl-3-heptanol, erythro + threo, +98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7025433
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
19549-74-7
C9H20O
144.26
MFCD00046585
NOSOEGQGQOMHBF-UHFFFAOYNA-N
3,5-dimethyl-3-heptanol, 3-heptanol, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-3-heptanol, erythro + threo, acmc-20ance, 4-heptanol,3,5-dimethyl, ethyl methyl 2-methylbutyl carbinol
140546
3,5-Dimethylheptan-3-ol
CCC(C)CC(C)(O)CC
19549-74-7
C9H20O
144.26
MFCD00046585
NOSOEGQGQOMHBF-UHFFFAOYNA-N
3,5-dimethyl-3-heptanol, 3-heptanol, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-3-heptanol, erythro + threo, acmc-20ance, 4-heptanol,3,5-dimethyl, ethyl methyl 2-methylbutyl carbinol
140546
3,5-Dimethylheptan-3-ol
CCC(C)CC(C)(O)CC
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Wird in der Synthese von tertiären 14C-markierten Nonylphenolisomeren verwendet.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethyl-3-heptanol
Namenshinweis erythro + threo
Menge 10 g
Formelmasse 144.25
Reinheit (%) ≥98%