Learn More
3,5-Dimethyl-3-heptanol, erythro + threo, +98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11499926
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11499926 10 g 10 Gramm
11409936 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499926 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20896.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird in der Synthese von tertiären 14C-markierten Nonylphenolisomeren verwendet.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19549-74-7
Summenformel C9H20O
Molekulargewicht (g/mol) 144.26
MDL-Nummer MFCD00046585
InChI-Schlüssel NOSOEGQGQOMHBF-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3,5-dimethyl-3-heptanol, 3-heptanol, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-3-heptanol, erythro + threo, acmc-20ance, 4-heptanol,3,5-dimethyl, ethyl methyl 2-methylbutyl carbinol
PubChem CID 140546
IUPAC-Name 3,5-Dimethylheptan-3-ol
SMILES CCC(C)CC(C)(O)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethyl-3-heptanol
Namenshinweis erythro + threo
Menge 10 g
Formelmasse 144.25
Reinheit (%) ≥98%