Learn More
3,5-Dimethyl-4-Octanon, erythro + threo, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11485706
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11485706 25 g 25 Gramm
11465706 1 g 1 Gramm
11475706 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485706 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20799.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7335-17-3
Summenformel C10H20O
Molekulargewicht (g/mol) 156.269
MDL-Nummer MFCD00027147
InChI-Schlüssel HIYIOWIWNUWNKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethyl-4-octanone, 2-pentyl 2-butyl ketone, 4-octanone,3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-octanone, erythro + threo, 3,5-dimethyl-4-octanone, threo + erythro
PubChem CID 545932
IUPAC-Name 3,5-Dimethyloctan-4-on
SMILES CCCC(C)C(=O)C(C)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethyl-4-octanone
Namenshinweis erythro + threo
Menge 25 g
Formelmasse 156.27
Reinheit (%) 99%