Learn More
3,5-Dimethyl-4H-1,2,4-triazol-4-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10477042
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10477042 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10792673 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10477042 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CD08995DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 3530-15-2
Summenformel C4H8N4
Molekulargewicht (g/mol) 112.136
MDL-Nummer MFCD00051647
InChI-Schlüssel MIIKMZAVLKMOFM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 229800
IUPAC-Name 3,5-Dimethyl-1,2,4-Triazol-4-Amin
SMILES CC1=NN=C(N1N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethyl-4H-1,2,4-triazol-4-amine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 3,5-dimethyl-4h-1,2,4-triazol-4-amine, 4-amino-3,5-dimethyl-1,2,4-triazole, dimethyl-1,2,4-triazol-4-amine, dimethyl-4h-1,2,4-triazol-4-amine, 4h-1,2,4-triazol-4-amine, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-1,2,4-triazole-4-ylamine, acmc-1cpm8, 3,5-dimethyl-4-amino-1,2,4-triazole, 4-amino-3,5-dimethyl-1,2,4 triazole, 4h-1,2,4-triazol-4-amine,3,5-dimethyl
Formelmasse 112.14
Reinheit (%) 97%