Learn More
3,5-Dimethyladamantan-1-Methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15457827
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15457827 5 g 5 Gramm
15447827 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457827 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H37845.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26919-42-6
Summenformel C13H22O
Molekulargewicht (g/mol) 194.318
MDL-Nummer MFCD00188062
InChI-Schlüssel RVWLWJAOIBEWAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethyladamantan-1-yl methanol, 3,5-dimethyl-1-adamantanemethanol, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-methanol, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyladamantanyl methan-1-ol, acmc-1cfe2, 1r,3r,5s,7r-3,5-dimethyladamantan-1-yl methanol, 3,5-dimethyl-1-adamantyl methanol, 3,5-dimethyladamant-1-yl methanol, 3,5-dimethyl-1-hydroxymethyladamantane, 1-hydroxymethyl-3,5-dimethyladamantane
PubChem CID 4050097
IUPAC-Name (3,5-Dimethyl-1-adamantyl)methanol
SMILES CC12CC3CC(C1)(CC(C3)(C2)CO)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethyladamantane-1-methanol
Schmelzpunkt 55°C to 56°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 114°C (2.25 mmHg)
Menge 5 g
Formelmasse 194.32
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest