Learn More
3,5-Dimethylanilin, 97+%
Artikelnummer. 10130552 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10130552 5 g Glasflasche 5 Gramm
10533521 100 g Glasflasche 100 Gramm
10126130 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10130552 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 160190050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS : 108-69-0 | C₈H₁₁N | 121,18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-69-0
Summenformel C8H11N
Molekulargewicht (g/mol) 121.18
MDL-Nummer MFCD00007813
InChI-Schlüssel MKARNSWMMBGSHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-xylidine, benzenamine, 3,5-dimethyl, 3,5-xylylamine, 3,5-dimethylphenylamine, 3,5-xylidene, 5-amino-1,3-xylene, 1-amino-3,5-dimethylbenzene, 3,5-dimethylbenzenamine, 3,5-dimethylbenzeneamine, 5-amino-1,3-dimethylbenzene
PubChem CID 7949
IUPAC-Name 3,5-Dimethylanilin
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dimethylaniline
Schmelzpunkt 9.8°C
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
Farbe Braun bis Gelbbraun
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.9700g/mL
Menge 5 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.5560 to 1.558
Prozentgehaltsbereich 97% min. (GC)
Relative Dichte 0.97
Strukturformel (CH3)2C6H3NH2
Beilstein 12, 1131
Merck Index 15, 10282
Siedepunkt 221°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,carbon tetrachloride
Formelmasse 121.18
Reinheit (%) 97+%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dimethylaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
RUO– Nur für Forschungszwecke