Learn More
3,5-Dimethylbenzolboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
24.80 EUR gültig bis 2023-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "19520" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 19520
172975-69-8
C8H11BO2
149.984
MFCD00185689
DJGHSJBYKIQHIK-UHFFFAOYSA-N
3,5-dimethylphenyl boronic acid, 3,5-dimethylbenzeneboronic acid, 3,5-dimethylphenyl boranediol, m-xylene-5-boronic acid, boronic acid, 3,5-dimethylphenyl, pubchem1833, acmc-209e5l, ksc174i6l, 3.5-dimethylphenylboronic acid
2734349
(3,5-dimethylphenyl)Boronsäure
B(C1=CC(=CC(=C1)C)C)(O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 19520
172975-69-8
C8H11BO2
149.984
MFCD00185689
DJGHSJBYKIQHIK-UHFFFAOYSA-N
3,5-dimethylphenyl boronic acid, 3,5-dimethylbenzeneboronic acid, 3,5-dimethylphenyl boranediol, m-xylene-5-boronic acid, boronic acid, 3,5-dimethylphenyl, pubchem1833, acmc-209e5l, ksc174i6l, 3.5-dimethylphenylboronic acid
2734349
(3,5-dimethylphenyl)Boronsäure
B(C1=CC(=CC(=C1)C)C)(O)O
3,5-Dimethylbenzeneboronic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Dimethylbenzolboronsäure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel.
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethylbenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 235°C to 237°C
Beilstein 7368658
Formelmasse 149.99
Reinheit (%) 98%
Menge 1 g