Learn More
3,5-Dimethylbenzenesulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047305
23.13 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2905-27-3
C8H9ClO2S
204.67
MFCD03094655
LSAGRAXLOLZVKO-UHFFFAOYSA-N
3,5-dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-dimethylphenyl chlorosulfone, 3,5-dimethylbenzenesulfonylchloride, 3,5-dimethylbenzenesulphonyl chloride, 3,5-dimethyl-benzenesulfonyl chloride, pubchem5129, acmc-1ccrc, 5-chlorosulphonyl-m-xylene, 3,5-dimethylphenylsulfonyl chloride, 3,5-xylenesulfonyl chloride
2736235
CC1=CC(=CC(C)=C1)S(Cl)(=O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2905-27-3
C8H9ClO2S
204.67
MFCD03094655
LSAGRAXLOLZVKO-UHFFFAOYSA-N
3,5-dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-dimethylphenyl chlorosulfone, 3,5-dimethylbenzenesulfonylchloride, 3,5-dimethylbenzenesulphonyl chloride, 3,5-dimethyl-benzenesulfonyl chloride, pubchem5129, acmc-1ccrc, 5-chlorosulphonyl-m-xylene, 3,5-dimethylphenylsulfonyl chloride, 3,5-xylenesulfonyl chloride
2736235
CC1=CC(=CC(C)=C1)S(Cl)(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethylbenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 92°C to 94°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2640617
IUPAC-Name 3,5-dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride
Formelmasse 204.68
Reinheit (%) 97%