Learn More
3,5-Dimethylbenzenesulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309435
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11309435 1 g 1 Gramm
11319435 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11309435 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L18603.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2905-27-3 | C8H9ClO2S | 204.67 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2905-27-3
Summenformel C8H9ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 204.67
MDL-Nummer MFCD03094655
InChI-Schlüssel LSAGRAXLOLZVKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-dimethylphenyl chlorosulfone, 3,5-dimethylbenzenesulfonylchloride, 3,5-dimethylbenzenesulphonyl chloride, 3,5-dimethyl-benzenesulfonyl chloride, pubchem5129, acmc-1ccrc, 5-chlorosulphonyl-m-xylene, 3,5-dimethylphenylsulfonyl chloride, 3,5-xylenesulfonyl chloride
PubChem CID 2736235
SMILES CC1=CC(=CC(C)=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethylbenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 92°C to 94°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2640617
IUPAC-Name 3,5-Dimethylbenzolsulfonylchlorid
Formelmasse 204.68
Reinheit (%) 97%