Learn More
3,5-Dimethylbenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
3,5-Dimethylbenzoic acid is suitable reagent used as carbon and energy supplement in the culture medium of Pseudomonas sp
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Dimethylbenzoesäure ist ein geeignetes Reagenz, das als Kohlenstoff- und Energieergänzung im Kulturmedium von Pseudomonas sp. verwendet wird
Löslichkeit
Löslich in Methanol. (1 g/10 ml). Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Ausschließlich unter einer Abzugshaube für chemische Dämpfe verwenden. Nicht kompatibel mit starken Säuren und Basen.
3,5-Dimethylbenzoesäure ist ein geeignetes Reagenz, das als Kohlenstoff- und Energieergänzung im Kulturmedium von Pseudomonas sp. verwendet wird
Löslichkeit
Löslich in Methanol. (1 g/10 ml). Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Ausschließlich unter einer Abzugshaube für chemische Dämpfe verwenden. Nicht kompatibel mit starken Säuren und Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,5-Dimethylbenzoic acid |
Schmelzpunkt | 168°C to 172°C |
Menge | 10 g |
Geruch | Odorless |
Beilstein | 1072182 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. (1g/10 mL). Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 150.18 |
Reinheit (%) | ≥98% |