Learn More
3,5-Dimethylisoxazol-4-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4509416
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
2510-36-3
C6H7NO3
141.126
IJEUISLJVBUNRE-UHFFFAOYSA-N
3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethylisoxasole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl, dimethyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylicacid, pubchem8774, akos pao-1555
75636
3,5-Dimethyl-1,2-oxazol-4-Carbonsäure
CC1=C(C(=NO1)C)C(=O)O
2510-36-3
C6H7NO3
141.126
IJEUISLJVBUNRE-UHFFFAOYSA-N
3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethylisoxasole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl, dimethyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylicacid, pubchem8774, akos pao-1555
75636
3,5-Dimethyl-1,2-oxazol-4-Carbonsäure
CC1=C(C(=NO1)C)C(=O)O
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 141.13