Learn More
3,5-Dimethylisoxazol-4-carbonsäure, 97 %, Maybridge
Marke: Maybridge CC00601DE
Weitere Details : CAS : 2510-36-3 Netto-Gewicht : 0.05500kg
Menge | 5g |
---|---|
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
2510-36-3 | |
141.126 | |
3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethylisoxasole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl, dimethyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylicacid, pubchem8774, akos pao-1555 | |
3,5-Dimethyl-1,2-oxazol-4-Carbonsäure |
C6H7NO3 | |
IJEUISLJVBUNRE-UHFFFAOYSA-N | |
75636 | |
CC1=C(C(=NO1)C)C(=O)O |
Spezifikation
3, 5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid | |
5g | |
97% | |
3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethylisoxasole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl, dimethyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylicacid, pubchem8774, akos pao-1555 | |
CC1=C(C(=NO1)C)C(=O)O | |
141.126 | |
141.13 |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
2510-36-3 | |
C6H7NO3 | |
IJEUISLJVBUNRE-UHFFFAOYSA-N | |
3,5-Dimethyl-1,2-oxazol-4-Carbonsäure | |
75636 |