Learn More
3,5-Dimethylphenol-2,4,6-d3,OD, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Dimethylphenol-O,2,4,6-D4 |
| CAS | 1219803-59-4 |
| Summenformel | C8 D4 H6 O |
| Menge | 0.25 g |
| Synonym | 3,5-Dimethylphenol-2,4,6-d3,OD, 3,5-Dimethylphenol-d4, 3,5-Dimethylphenol-O,2,4,6-D4, 1,3,5-Xylenol-d4, 3,5-Xylenol-d4, 3,5-Xylen-2,4,6-ol-d, 1-(Hydroxy-d)-3,5-dimethylbenzene-2,4,6-d3 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C8H10O/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h3-5,9 H,1-2H3/i3D,4 D,5 D/hD |
| SMILES | [2 H]Oc1c([2 H])c(C)c([2 H])c(C)c1[2 H] |
| IUPAC-Name | 1,3,5-Trideuterio-2-deuteriooxy-4,6-dimethylbenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 126.1891 |
| Formelmasse | 126.0983 g/mol |
| Mehr anzeigen |