Learn More
3,5-Dimethylphenylisothiocyanat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473684
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11473684 5 g 5 Gramm
11483684 25 g 25 Gramm
11493684 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473684 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11302.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 40046-30-8 | C9H9NS | 163.238 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40046-30-8
Summenformel C9H9NS
Molekulargewicht (g/mol) 163.238
MDL-Nummer MFCD00041082
InChI-Schlüssel DSMXCADWIFIJEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylphenyl isothiocyanate, 3,5-dimethylphenylisothiocyanate, 3,5-dimethylbenzenisothiocyanate, acmc-20anca, 3,5-xylyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-3,5-dimethyl-benzene, #, isothiocyanic acid 3,5-dimethylphenyl ester
PubChem CID 142406
IUPAC-Name 1-isothiocyanat-3,5-dimethylbenzol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)N=C=S)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethylphenyl isothiocyanate
Menge 5 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 6856812
Formelmasse 163.24
Reinheit (%) 99%