missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,5-Dimethylphenylacetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7045295
45.26 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
39101-54-7
C10H11N
145.205
MFCD00060304
LMUKNQSVBFEUKR-UHFFFAOYSA-N
3,5-dimethylphenylacetonitrile, 2-3,5-dimethylphenyl acetonitrile, 3,5-dimethylphenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-phenyl-acetonitrile, 2-3,5-dimethylphenyl ethanenitrile, acmc-20a3vm, 3.5-dimethylphenylacetonitril, 3,5-dimethylbenzeneacetonitrile, 3,5-dimethylphenylethanenitrile
123481
2-(3,5-dimethylphenyl)Acetonitril
CC1=CC(=CC(=C1)CC#N)C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
39101-54-7
C10H11N
145.205
MFCD00060304
LMUKNQSVBFEUKR-UHFFFAOYSA-N
3,5-dimethylphenylacetonitrile, 2-3,5-dimethylphenyl acetonitrile, 3,5-dimethylphenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-phenyl-acetonitrile, 2-3,5-dimethylphenyl ethanenitrile, acmc-20a3vm, 3.5-dimethylphenylacetonitril, 3,5-dimethylbenzeneacetonitrile, 3,5-dimethylphenylethanenitrile
123481
2-(3,5-dimethylphenyl)Acetonitril
CC1=CC(=CC(=C1)CC#N)C

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethylphenylacetonitrile
Schmelzpunkt 42°C to 45°C
Siedepunkt 170°C (20 mmHg)
Menge 2 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2573956
Formelmasse 145.2
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'