Learn More
3,5-Dimethylpyrrol-2-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355539
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11355539 250 mg 250 Milligramm
11365539 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11355539 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50478.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2199-58-8 | C7H9NO | 123.155 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2199-58-8
Summenformel C7H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 123.155
MDL-Nummer MFCD00111522
InChI-Schlüssel RDFZYUOHJBXMJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylpyrrole-2-carboxaldehyde, 3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-2-pyrrolecarboxaldehyde, pubchem2127, acmc-209fqe, ksc202o9r, 3,5-dimethyl-2-formylpyrrol, 2,4-dimethyl-5-formylpyrrole, 2-formyl-3,5-dimethylpyrrole
PubChem CID 270465
IUPAC-Name 3,5-Dimethyl-1H-Pyrrol-2-Carbaldehyd
SMILES CC1=CC(=C(N1)C=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethylpyrrole-2-carboxaldehyde
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 123.16
Reinheit (%) 97%