Learn More
3,5-Dinitro-4-pyridinol, TRC
Codice prodotto. 30371007
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30371007 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30371007 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD480005250MG
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material 3,5-Dinitro-4-pyridinol
CAS 10425-71-5
Molecular Formula C5H3N3O5
Quantity 250 mg
Synonym 3,5-Dinitro-4-hydroxypyridine, 3,5-Dinitro-4-pyridinol, 4-Hydroxy-3,5-dinitropyridine
InChI Formula InChI=1S/C5H3N3O5/c9-5-3(7(10)11)1-6-2-4(5)8(12)13/h1-2H,(H,6,9)
SMILES Oc1c(cncc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 3,5-dinitropyridin-4-ol
Molecular Weight (g/mol) 185.09
Formula Weight 185.0073
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.