missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,5-Dinitrobenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Beschreibung
3,5-Dinitrobenzoic acid, is used as a reagent used in the derivatization of resins and the determination of ampicillin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Dinitrobenzoesäure, wird als Reagenz für die Derivatisierung von Harzen und die Bestimmung von Ampicillin verwendet.
Löslichkeit
Es ist löslich in Ethanol (50 mg/ml), Methanol, Alkohol (sehr) und Eisessigsäure (sehr). Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, starken Basen und starken Reduktionsmitteln fernhalten.
3,5-Dinitrobenzoesäure, wird als Reagenz für die Derivatisierung von Harzen und die Bestimmung von Ampicillin verwendet.
Löslichkeit
Es ist löslich in Ethanol (50 mg/ml), Methanol, Alkohol (sehr) und Eisessigsäure (sehr). Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, starken Basen und starken Reduktionsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,5-Dinitrobenzoic acid |
Schmelzpunkt | 204°C to 208°C |
Dichte | 1.68 |
Menge | 250 g |
UN-Nummer | UN1325 |
Beilstein | 1914286 |
Merck Index | 14,3276 |
Löslichkeitsinformationen | It is Soluble in ethanol (50mg/mL),methanol,alcohol (very),and glacial acetic acid (very). Insoluble in water. |
Formelmasse | 212.12 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'