Learn More
3,5-Dinitrobenzoylchlorid, c99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10195313
240.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
99-33-2
C7H3ClN2O5
230.56
MFCD00007248
NNOHXABAQAGKRZ-UHFFFAOYSA-N
benzoyl chloride, 3,5-dinitro, 3,5-dinitrobenzoic acid chloride, dnbc, 3,5-dinitrobenzoylchloride, unii-5jfa2dvm4d, ccris 3137, 5jfa2dvm4d, 3,5-dinitrobenzoyl, acmc-209scd, dnbc;
7432
3,5-Dinitrobenzoylchlorid
C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
99-33-2
C7H3ClN2O5
230.56
MFCD00007248
NNOHXABAQAGKRZ-UHFFFAOYSA-N
benzoyl chloride, 3,5-dinitro, 3,5-dinitrobenzoic acid chloride, dnbc, 3,5-dinitrobenzoylchloride, unii-5jfa2dvm4d, ccris 3137, 5jfa2dvm4d, 3,5-dinitrobenzoyl, acmc-209scd, dnbc;
7432
3,5-Dinitrobenzoylchlorid
C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dinitrobenzoyl chloride
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 67.0°C to 70.0°C
Farbe Gelb bis Beige
Siedepunkt 196°C (15.0 hPa)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 500 g
Beilstein 09, 414
Fieser 01,320
Merck Index 15, 3303
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 230.56
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalle oder kristalline Nadeln