missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 3,5-Dinitrobenzylalkohol, 98 %

Marke:  Alfa Aesar™ H32669.14

Weitere Details : CAS : 71022-43-0 Netto-Gewicht : 0.02500kg

Menge 25g

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15465417

  • 205.00 € / 25 Gramm

Auf Lager, versandfertig: 1

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

71022-43-0
198.134
GPHYIQCSMDYRGJ-UHFFFAOYSA-N
116978
C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])CO
C7H6N2O5
MFCD00007235
3,5-dinitrobenzyl alcohol, 3,5-dinitrophenyl methanol, benzenemethanol, 3,5-dinitro, 3,5-dinitrobenzenemethanol, unii-111z6y5ynw, 3,5-dinitrobenzylalcohol, pubchem20861, acmc-1bdpg, ksc494c8n, 3,5-dinitrophenyl methanol #
(3,5-dinitrophenyl)methanol

Spezifikation

3,5-Dinitrobenzyl alcohol
25g
C7H6N2O5
2054388
GPHYIQCSMDYRGJ-UHFFFAOYSA-N
(3,5-dinitrophenyl)methanol
116978
98%
88°C to 91°C
71022-43-0
MFCD00007235
3,5-dinitrobenzyl alcohol, 3,5-dinitrophenyl methanol, benzenemethanol, 3,5-dinitro, 3,5-dinitrobenzenemethanol, unii-111z6y5ynw, 3,5-dinitrobenzylalcohol, pubchem20861, acmc-1bdpg, ksc494c8n, 3,5-dinitrophenyl methanol #
C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])CO
198.134
198.13
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation