Learn More
3,5-Dinitrobenzylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7031553
42.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
71022-43-0
C7H6N2O5
198.13
MFCD00007235
GPHYIQCSMDYRGJ-UHFFFAOYSA-N
3,5-dinitrobenzyl alcohol, 3,5-dinitrophenyl methanol, benzenemethanol, 3,5-dinitro, 3,5-dinitrobenzenemethanol, unii-111z6y5ynw, 3,5-dinitrobenzylalcohol, pubchem20861, acmc-1bdpg, ksc494c8n, 3,5-dinitrophenyl methanol #
116978
(3,5-Dinitrophenyl)methanol
OCC1=CC(=CC(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
71022-43-0
C7H6N2O5
198.13
MFCD00007235
GPHYIQCSMDYRGJ-UHFFFAOYSA-N
3,5-dinitrobenzyl alcohol, 3,5-dinitrophenyl methanol, benzenemethanol, 3,5-dinitro, 3,5-dinitrobenzenemethanol, unii-111z6y5ynw, 3,5-dinitrobenzylalcohol, pubchem20861, acmc-1bdpg, ksc494c8n, 3,5-dinitrophenyl methanol #
116978
(3,5-Dinitrophenyl)methanol
OCC1=CC(=CC(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,5-Dinitrobenzyl alcohol
Schmelzpunkt 88°C to 91°C
Menge 5 g
Beilstein 2054388
Formelmasse 198.13
Reinheit (%) 98%