Learn More
3,5-Diphenyl-1H-pyrazol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351757
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11351757 25 g 25 Gramm
11341757 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11351757 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04904.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1145-01-3 | C15H12N2 | 220.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1145-01-3
Summenformel C15H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 220.28
MDL-Nummer MFCD00039675
InChI-Schlüssel JXHKUYQCEJILEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-diphenylpyrazole, 1h-pyrazole, 3,5-diphenyl, pyrazole, 3,5-diphenyl, pyrazole,5-diphenyl, acmc-1bufo, 1h-pyrazole,5-diphenyl, cbmicro_048085, 3,5-diphenyl pyrazole, 3,5-diphenyl-1h-pyrazole 5g
PubChem CID 70840
IUPAC-Name 3,5-Diphenyl-1H-Pyrazol
SMILES N1N=C(C=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Diphenyl-1H-pyrazole
Schmelzpunkt 199°C to 204°C
Menge 25 g
Beilstein 158264
Formelmasse 220.28
Reinheit (%) ≥98%