Learn More
3,5-Diphenylpyrazol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Diphenylpyrazole |
| CAS | 1145-01-3 |
| Summenformel | C15H12N2 |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H12N2/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-15(17-16-14)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,(H,16,17) |
| SMILES | c1ccc(cc1)c2cc([nH]n2)c3ccccc3 |
| IUPAC-Name | 3,5-Diphenyl-1H-Pyrazol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 220.27 |
| Formelmasse | 220.1 |