Learn More
3-[5-Fluor-2-(Trifluormethyl)phenyl]propionsäure, 97 %, Alfa Aesar™
Marke:  Alfa Aesar H32457.MD
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15468095
  • 40.18 € / 250 Milligramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starke Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen fernhalten.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
916420-43-4
236.166
JHDJFXXGNKFTSB-UHFFFAOYSA-N
46737491
C1=CC(=C(C=C1F)CCC(=O)O)C(F)(F)F
C10H8F4O2
MFCD09025360
3-5-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl propionic acid, 3-5-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl propanoic acid
3-[5-Fluor-2-(trifluormethyl)phenyl]propansäure
Spezifikation
3-[5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
250mg
C10H8F4O2
3-5-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl propionic acid, 3-5-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl propanoic acid
JHDJFXXGNKFTSB-UHFFFAOYSA-N
3-[5-Fluor-2-(trifluormethyl)phenyl]propansäure
46737491
97%
63°C to 66°C
916420-43-4
MFCD09025360
Insoluble in water.
C1=CC(=C(C=C1F)CCC(=O)O)C(F)(F)F
236.166
236.16
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation