Learn More
3-[5-(Trifluormethyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl]propan-1-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10394362
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10394362 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10445492 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10394362 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB05684DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 175135-15-6
Summenformel C11H11F3N2O
Molekulargewicht (g/mol) 244.217
MDL-Nummer MFCD00067735
InChI-Schlüssel FDRMNTVCDKSRNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-5-trifluoromethyl-1h-benzo d imidazol-2-yl propan-1-ol, 2-3-hydroxy-1-propyl-5-trifluoromethyl benzimidazole, 3-5-trifluoromethyl-1h-1,3-benzodiazol-2-yl propan-1-ol, 2-3-hydroxy-n-propyl-5-trifluoromethyl-benzimidazole, 3-6-trifluoromethyl-1h-benzimidazol-2-yl propan-1-ol, 2-3-hydroxypropyl-5-trifluoromethyl benzimidazole, 2-3-hydroxy-n-propyl-5-trifluoromethyl benzimidazole, 2-3-hydroxypropyl-5-trifluoromethyl-1h-benzimidazole, 3-6-trifluoromethyl-1h-benzo d imidazol-2-yl propan-1-ol
PubChem CID 2775098
IUPAC-Name 3-[6-(Trifluormethyl)-1H-Benzimidazol-2-yl]propan-1-ol
SMILES C1=CC2=C(C=C1C(F)(F)F)NC(=N2)CCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[5-(Trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl]propan-1-ol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 244.21
Reinheit (%) 97%