Learn More
3,6-Bis(4-chlorphenyl)pyrrolo[3,4-c]pyrrol-1,4(2H,5H)-dion (Technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30366803
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30366803 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30366803 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC37543350MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,6-Bis(4-chlorophenyl)pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4(2H,5H)-dione
CAS 84632-65-5
Summenformel C18H10Cl2N2O2
Menge 50 mg
Synonym 3,6-Bis(4-chlorophenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione, 1,4-Bis(4-chlorophenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-3,6-dione, 1,4-Diketo-3,6-bis(4-chlorophenyl)pyrrolo[3,4-c]pyrrole, 1,4-Diketo-3,6-di(4-chlorophenyl)pyrrolo[3,4-c]pyrrole, 3,6-Bis(4-chlorophenyl)-1,4-diketopyrrolo[3,4-c]pyrrole, 3,6-Bis(4-chlorophenyl)pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4(2H,5H)-dione, BK-CF, C.I. 56110, C.I. PR 254, C.I. Pigment Red 254, CFP-FF 449R, Chromofine Red 6156, Chromofine Red 6156EC, Cinilex DPP Red SR 1C, Cinilex DPP Red SR 2P, Cinilex DPP Red ST, Cromophtal DPP Red, Cromophtal DPP Red BO, Cromophtal DPP Red BOC, Cromophtal DPP Red BP, Cromophtal DPP Red BP-P, Cromophtal DPP Red RP, Cromophtal Red 2028, Cromophtal Red 2030, Cromophtal Red B-CF, Cromophtal Red BP, Cromophtal Red DPP, DDP Red SR 1C, DPP Red BO, DPP Red BOC, DPP Red BTR, DPP Red SR 2P, DPP Red ST, DPP-BO, Eupolen PE Red 34-3001, Fastogen Super Red 254-226-0200, Fuji Fast Red 8800, Fuji Red 8800, Hostaperm Red D 2B-COF-LV3781, Hostaperm Red D 2B-COFO1, Hostaperm Red D 3G70, Hostaperm Red D 3G70EDS, Hostaperm Red D 3G70EDW, Irgaphor BK-CF, Irgaphor BT-CF, Irgaphor Red 2030, Irgaphor Red B-CF, Irgaphor Red BK-CF, Irgaphor Red BT-CF, Irgaphor Red S 3610CF, Irgazin DPP Red 2030, Irgazin DPP Red BO, Irgazin DPP Red BOX, Irgazin DPP Red BP, Irgazin DPP Red BTR, Irgazin RED L 3837HD, Irgazin Red 2030, Irgazin Red 3630, Irgazin Red BO, Irgazin Red BOX, Irgazin Red D 3656HD, Irgazin Red DPP-BO, Irgazin Red K 3842, Irgazin Red L 3660HD, Irgazin Red L 3670HD, Lionogen Red LX 8318, Luconyl NG Red 3860, Microlen DPP RED BP, Microlith DPP Red B-K, PR 254, PV Fast Red D 3G, Pigment Red 254, RT 107, Red BT-CF, Versal Red DP 3G, Vynamon Red 325401, Xfast Red 3860, Xianlite Red EI 3333
InChI-Formel InChI=1S/C18H10Cl2N2O2/c19-11-5-1-9(2-6-11)15-13-14(18(24)21-15)16(22-17(13)23)10-3-7-12(20)8-4-10/h1-8,21,24H
SMILES ClC1=CC=C(C2=C3C(C(N2)=O)=C(NC3=O)C4=CC=C(Cl)C=C4)C=C1
IUPAC-Name 1,4-Bis(4-chlorphenyl)-3-Hydroxy-2H-pyrrolo[3,4-c]pyrrol-6-on
Molekulargewicht (g/mol) 357.19