Learn More
3,6-Dichloracenaphthen, TRC
Artikelnummer. 30374715
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30374715 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30374715 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4315752.5MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,6-Dichloroacenaphthene
CAS 19202-59-6
Summenformel C12H8Cl2
Menge 2.5 mg
Synonym 3,6-Dichloro-1,2-dihydroacenaphthylene
InChI-Formel InChI=1S/C12H8Cl2/c13-10-5-2-7-1-3-8-11(14)6-4-9(10)12(7)8/h2,4-6H,1,3H2
SMILES Clc1ccc2c(Cl)ccc3CCc1c23
IUPAC-Name 3,6-Dichlor-1,2-dihydroacenaphthylen
Molekulargewicht (g/mol) 223.1
Formelmasse 222.0003