Learn More
3,6-Dichloracenaphthen, TRC
Artikelnummer. 30381867
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30381867 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30381867 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4315755MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 3,6-Dichloroacenaphthene
CAS 19202-59-6
Summenformel C12H8Cl2
Menge 5 mg
Synonym 3,6-Dichloro-1,2-dihydroacenaphthylene
InChI-Formel InChI=1S/C12H8Cl2/c13-10-5-2-7-1-3-8-11(14)6-4-9(10)12(7)8/h2,4-6H,1,3H2
SMILES Clc1ccc2c(Cl)ccc3CCc1c23
IUPAC-Name 3,6-Dichlor-1,2-dihydroacenaphthylen
Molekulargewicht (g/mol) 223.1
Formelmasse 222.0003