Learn More
3,6-Dichloracenaphthen, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,6-Dichloroacenaphthene |
| CAS | 19202-59-6 |
| Summenformel | C12H8Cl2 |
| Menge | 0.5 mg |
| Synonym | 3,6-Dichloro-1,2-dihydroacenaphthylene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H8Cl2/c13-10-5-2-7-1-3-8-11(14)6-4-9(10)12(7)8/h2,4-6H,1,3H2 |
| SMILES | Clc1ccc2c(Cl)ccc3CCc1c23 |
| IUPAC-Name | 3,6-Dichlor-1,2-dihydroacenaphthylen |
| Molekulargewicht (g/mol) | 223.1 |
| Formelmasse | 222.0003 |