Learn More
3,6-Dichlorpyridazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
3,6-Dichloropyridazine is used as an intermediate in synthetic chemistry, especially in active pharmaceutical ingredients. It is used in the preparation of alfa-(halohetaroyl)-2-azahetarylacetonitriles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,6-Dichlorpyridazin wird als Zwischenprodukt in der synthetischen Chemie, insbesondere für pharmazeutische Wirkstoffe, verwendet. Es wird zur Herstellung von alpha-(halogen-hetaroyl)-2-azahetaryl-acetonitrilen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform. Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
3,6-Dichlorpyridazin wird als Zwischenprodukt in der synthetischen Chemie, insbesondere für pharmazeutische Wirkstoffe, verwendet. Es wird zur Herstellung von alpha-(halogen-hetaroyl)-2-azahetaryl-acetonitrilen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform. Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,6-Dichloropyridazine |
Schmelzpunkt | 66°C to 70°C |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 111151 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform. Insoluble in water. |
Formelmasse | 148.98 |
Reinheit (%) | 98% |