Learn More
3,6-Difluorphthalanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453427
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15453427 500 mg 500 Milligramm
15443427 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453427 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26215.ME
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 652-40-4 | C8H2F2O3 | 184.098 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 652-40-4
Summenformel C8H2F2O3
Molekulargewicht (g/mol) 184.098
MDL-Nummer MFCD00134537
InChI-Schlüssel AVLRPSLTCCWJKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,6-difluorophthalic anhydride, 4,7-difluoroisobenzofuran-1,3-dione, 3,6-difluorophthalicanhydride, 1,3-isobenzofurandione, 4,7-difluoro, 4,7-difluoro-isobenzofuran-1,3-dione, pubchem1947, 3,6-difluorophthalic anhydride treated bsa, acmc-1avp1, ksc914s6p, 3,6 difluoro phthalic anhydride
PubChem CID 513918
IUPAC-Name 4,7-Difluor-2-benzofuran-1,3-dion
SMILES C1=CC(=C2C(=C1F)C(=O)OC2=O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,6-Difluorophthalic anhydride
Schmelzpunkt 218°C to 221°C
Menge 500 mg
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 184.1
Reinheit (%) 97%